Z0878
Zaprinast
solid
Sinonimo/i:
1,4-Dihydro-5-(2-propoxyphenyl)-7H-1,2,3-triazolo(4,5-d)pyrimidin-7-one
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Colore
white
Solubilità
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.11 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
H2O: insoluble
Stringa SMILE
CCCOc1ccccc1C2=NC(=O)c3nn[nH]c3N2
InChI
1S/C13H13N5O2/c1-2-7-20-9-6-4-3-5-8(9)11-14-12-10(13(19)15-11)16-18-17-12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,14,15,16,17,18,19)
REZGGXNDEMKIQB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PDE2A(5138) , PDE4A(5141) , PDE4B(5142) , PDE4D(5144)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?