Documenti fondamentali
P7170
Sigma-Aldrich
Ponceau S
BioReagent, 0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
Sinonimo/i:
Ponceau S
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H12N4Na4O13S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
760.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
product name
Ponceau S, BioReagent, suitable (for use in cellulose acetate electrophoresis), 0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
Grado
for protein analysis
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
liquid
Concentrazione
0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
tecniche
western blot: suitable
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
Compatibilità
suitable (for use in cellulose acetate electrophoresis)
suitable for electrophoresis
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O13S4.4Na/c27-22-20(43(37,38)39)10-12-9-16(41(31,32)33)6-7-17(12)21(22)26-25-18-8-3-14(11-19(18)42(34,35)36)24-23-13-1-4-15(5-2-13)40(28,29)30;;;;/h1-11,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4/b24-23+,26-25+;;;;
KQHKSGRIBYJYFX-WNDMICSESA-J
Descrizione generale
Ponceau S è il sale sodico di un diazocolorante. La soluzione di Ponceau S è un reagente adatto all′uso negli studi di elettroforesi. Il colorante Ponceau S pronto all′uso è progettato per la colorazione rapida (5 min) di bande proteiche su nitrocellulosa o membrane in PVDF (Western blot) oltre che per colorare proteine su membrane di acetato di cellulosa. Può essere impiegato come colorante per l′enzima fibrinolitico purificato (CK) per l′analisi della sequenza aminoacidica N-terminale dei primi 14 residui di CK da parte di un sequenziatore di proteine. La colorazione di Ponceau S su nitrocellulosa e PVDF è reversibile lavando la membrana colorata con NaOH 0,1 M per 1 minuto. La membrana colorata e decolorata può essere rilevata immunologicamente (Western blotting). Si fornisce un foglio informativo del prodotto che include la procedura di colorazione per acetato di cellulosa, nitrocellulosa e PVDF.
Applicazioni
La soluzione di Ponceau S è stata usata per la colorazione di membrane (Western blotting).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Expression of Guanylyl Cyclase (GC)-A and GC-B during Brain Development: Evidence for a Role of GC-B in Perinatal Neurogenesis
Dieter Muller
Endocrine Journal (2009)
Joshua P Nederveen et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(7), 8975-8989 (2020-05-29)
Skeletal muscle satellite cell (SC) function and responsiveness is regulated, in part, through interactions within the niche, in which they reside. Evidence suggests that structural changes occur in the SC niche as a function of aging. In the present study
Shankar Suman et al.
PLoS neglected tropical diseases, 12(9), e0006792-e0006792 (2018-09-18)
The protozoan parasite Trypanosoma cruzi, the causative agent of Chagas disease, causes severe morbidity and mortality in afflicted individuals. About 30% of T. cruzi-infected individuals present with cardiac, gastrointestinal tract, and/or neurological disorders. Megacolon, one of the major pathologies of
Legume Grains Enhance Ileal Losses of Specific Endogenous Serine-Protease Proteins in Weaned Pigs1
Paulo Salgado
The Journal of Nutrition (2002)
Challa S.S.R. Kumar
Semiconductor Nanomaterials (2010)
Articoli
To meet the great diversity of protein analysis needs, Sigma offers a wide selection of protein visualization (staining) reagents. EZBlue™ and ProteoSilver™, designed specifically for proteomics, also perform impressively in traditional PAGE formats.