Merck
Ponceau S BioReagent, suitable (for use in cellulose acetate electrophoresis), 0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
Ponceau S
Ponceau S BioReagent, suitable (for use in cellulose acetate electrophoresis), 0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H12N4Na4O13S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
760.57
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Peso formula
Livello qualitativo