56297
Pinosylvin
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(E)-3,5-Stilbenediol, (E)-5-(2-Phenylethenyl)-1,3-benzenediol, 5-Styrylresorcinol, trans-3,5-Dihydroxystilbene, Pinosylvine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Punto di fusione
153-157 °C
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1cc(O)cc(\C=C\c2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H12O2/c15-13-8-12(9-14(16)10-13)7-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-10,15-16H/b7-6+
YCVPRTHEGLPYPB-VOTSOKGWSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3