288104
2′,5′-Dideoxyadenosine
Cell-permeable, non-competitive adenylate cyclase inhibitor (IC₅₀ = 3 µM), that binds to the adenosine P1 binding site.
Sinonimo/i:
2′,5′-Dideoxyadenosine, 2ʹ,5ʹ-dd-Ado
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]2(c3ncnc(c3nc2)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H](C1)O)C
InChI
1S/C10H13N5O2/c1-5-6(16)2-7(17-5)15-4-14-8-9(11)12-3-13-10(8)15/h3-7,16H,2H2,1H3,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7-/m1/s1
FFHPXOJTVQDVMO-DSYKOEDSSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Altre note
Hartman, M., and Schrader, J. 1995. J. Mol. Cell. Cardiol. 25, 331.
Bushfield, M., et al. 1990. Mol. Pharmacol.38, 848.
Reid, I.R., et al. 1990. Am. J. Physiol.258, E708.
Legrand, A.B., et al. 1990. Biochem. Pharmacol.40, 1103.
Johnson, R.A., et al. 1989. Mol. Pharmacol.35, 681.
Holgate, S.T., et al. 1980. Proc. Natl. Acad. Sci. USA77, 6800.
WGK 3