SML0627
ML-SA1
≥95% (HPLC), powder, TRPML channel agonist
Sinonimo/i:
1-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)acetyl]-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4-trimethyl-quinoline, 2-(2-Oxo-2-(2,2,4-trimethyl-3,4-dihydroquinolin-1(2H)-yl)ethyl)isoindoline-1,3-dione, Mucolipin Synthetic Agonist 1
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
ML-SA1, ≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N3(C(=O)c4c(cccc4)C3=O)CC(=O)N1C(CC(c2c1cccc2)C)(C)C
InChI
1S/C22H22N2O3/c1-14-12-22(2,3)24(18-11-7-6-8-15(14)18)19(25)13-23-20(26)16-9-4-5-10-17(16)21(23)27/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3
KDDHBJICVBONAX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offers many products related to transient receptor potential channels for your research needs.