SML1726
MSAB
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]amino]-benzoic acid methyl ester, Methyl 3-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}benzoate, WI-21
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
off-white to purple
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=CC=C(S(NC2=CC(C(OC)=O)=CC=C2)(=O)=O)C=C1
InChI
CVKBYFCJQSPBOI-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)