SML1209
OICR-9429
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-Oxo-4-trifluoromethyl-1,6-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid [4-(4-methyl-piperazin-1-yl)-3′-morpholin-4-ylmethyl-biphenyl-3-yl]-amide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC1=CN(C(=O)NC1=O)CC#C
InChI
1S/C7H5FN2O2/c1-2-3-10-4-5(8)6(11)9-7(10)12/h1,4H,3H2,(H,9,11,12)
GMCOGJQJFDQZCP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
OICR-0547 is the negative control for the active probe, OICR-9429. To request a sample of the negative control from the SGC, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)