SML1133
SGC-CBP30
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[2-(3-Chloro-4-methoxyphenyl)ethyl]-5-(3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)-1-[(S)-2-(morpholin-4-yl)propyl]-1H-benzimidazole
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(C(C)=NO1)C2=CC=C3C(N=C(CCC4=CC=C(OC)C(Cl)=C4)N3C[C@@H](N5CCOCC5)C)=C2
InChI
1S/C28H33ClN4O3/c1-18(32-11-13-35-14-12-32)17-33-25-8-7-22(28-19(2)31-36-20(28)3)16-24(25)30-27(33)10-6-21-5-9-26(34-4)23(29)15-21/h5,7-9,15-16,18H,6,10-14,17H2,1-4H3/t18-/m0/s1
GEPYBHCJBORHCE-SFHVURJKSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3