SML1534
I-BRD9
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(1,1-Dioxidotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)-5-ethyl-4-oxo-7-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-4,5-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-2-carboximidamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCN1C(C2=C(SC(C(NC3CCS(CC3)(=O)=O)=N)=C2)C(C4=CC(C(F)(F)F)=CC=C4)=C1)=O
InChI
1S/C22H22F3N3O3S2/c1-2-28-12-17(13-4-3-5-14(10-13)22(23,24)25)19-16(21(28)29)11-18(32-19)20(26)27-15-6-8-33(30,31)9-7-15/h3-5,10-12,15H,2,6-9H2,1H3,(H2,26,27)
WRUWGLUCNBMGPS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)