SML1556
AEM1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
ARE expression modulator 1, N-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-5-(4-fluorophenyl)-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)c2c3c([s]c2)[nH]cn[c]3=NCc4cc5c(cc4)OCO5
InChI
1S/C20H14FN3O2S/c21-14-4-2-13(3-5-14)15-9-27-20-18(15)19(23-10-24-20)22-8-12-1-6-16-17(7-12)26-11-25-16/h1-7,9-10H,8,11H2,(H,22,23,24)
QGYLTGSHWIGJJD-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)