M5324
PX 12
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
2-[(1-methylpropyl)dithio]-1H-imidazole
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
off-white to tan
Solubilità
DMSO: >25 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(C)SSc1ncc[nH]1
InChI
1S/C7H12N2S2/c1-3-6(2)10-11-7-8-4-5-9-7/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
BPBPYQWMFCTCNG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3