T0910
Thioredoxin from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥3 units/mg protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Escherichia coli
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
essentially salt-free, lyophilized powder
Attività specifica
≥3 units/mg protein
PM
11.7 kDa
tecniche
activity assay: suitable
Solubilità
water: 1.90-2.10 mg/mL, clear, colorless
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
applicazioni
cell analysis
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Escherichia coli K12 ... trxA(948289)
Descrizione generale
Thioredoxin from Escherichia coli is a monomeric, globular protein. It has a central β-sheet surrounded by α-helices.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Definizione di unità
WGK 3