PZ0307
PFI-4
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(1,3-Dimethyl-2-oxo-6-pyrrolidin-1-ylbenzimidazol-5-yl)-2-methoxybenzamide, N-[2,3-Dihydro-1,3-dimethyl-2-oxo-6-(1-pyrrolidinyl)-1H-benzimidazol-5-yl]-2-methoxy-benzamide, PF-05363047
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CN(C1=CC(NC(C2=C(OC)C=CC=C2)=O)=C(N3CCCC3)C=C1N4C)C4=O
InChI
1S/C21H24N4O3/c1-23-17-12-15(22-20(26)14-8-4-5-9-19(14)28-3)16(25-10-6-7-11-25)13-18(17)24(2)21(23)27/h4-5,8-9,12-13H,6-7,10-11H2,1-3H3,(H,22,26)
QCIJLRJBZDBVDB-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3