H5791
Hepatocyte Growth Factor human
HumanKine®, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
HGF, Hepatopoietin A, Scatter Factor
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Hepatocyte Growth Factor human, HGF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
Potenza
≤20 ng/mL EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
monomer 70 kDa (glycosylated)
Confezionamento
pkg of 5x10 μg
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1 EU/mg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... HGF(3082)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?