Key Documents
GF116
Sigma-Aldrich
Hepatocyte Growth Factor human
>98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in Baculovirus infected High-5 cells, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
HGF
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
product name
Fattore di crescita degli epatociti, proteina ricombinante umana, The Human Hepatocyte Growth Factor (or HGF protein) is also known as Scatter Factor & Hepatopoeitin A.
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 ng/μg Endotoxin (1EU/μg)
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Il fattore di crescita degli epatociti (HGF) umano, detto anche fattore di dispersione o epatopoietina A, è un potente mitogeno per gli epatociti parenchimali maturi e agisce da fattore di crescita per un′ampia tipologia di cellule e tessuti. Le attività di HGF includono l′induzione della proliferazione cellulare, la motilità, la morfogenesi, l′inibizione della crescita cellulare e il miglioramento della sopravvivenza neuronale. HGF è un mitogeno fondamentale per i processi di rigenerazione epatica, specialmente dopo epatectomia parziale e altre lesioni epatiche. È attesa reattività crociata tra HGF umano e murino.
GF116 è una proteina eterodimerica di 80 kDa composta da una catena alfa (463 amminoacidi) e da una catena beta (234 amminoacidi) legate da un ponte disolfuro.
Origine del prodotto: cellule High-5 infettate con baculovirus
Azioni biochim/fisiol
La ED(50) è stata determinata mediante stimolazione dose-dipendente della proliferazione di cellule 4MBr-5 di scimmia. La ED50 attesa per questo effetto è di 1,0-20,0 ng/mL.
Stato fisico
La soluzione sterilizzata per filtrazione è stata liofilizzata a partire da L-arginina HCl 0,1M, Tris 10 mM, pH 8,0, e NaCl 200 mM.
Stoccaggio e stabilità
La proteina liofilizzata è stabile per alcune settimane a temperatura ambiente, ma si mantiene meglio se conservata a -20°C. L′HGF ricostituito va conservato a -20°C in aliquote di lavoro. Si raccomanda una breve centrifugazione della microprovetta prima di ricostituire con acqua a una concentrazione di 0,5 mg/mL. Questa soluzione può quindi essere diluita in altri tamponi e conservata a 4°C per 1 settimana o a -20°C per usi futuri. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Adisak Wongkajornsilp et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 826, 73-87 (2011-12-15)
Clones of hepatocyte-like cells were reproducibly generated from human mesenchymal stem cells immortalized with a combined transduction of both Bmi-1 and TERT genes. These hepatocyte-like cells contained selective markers and several functional properties of hepatocytes, yet still carried proliferative potential.