SML1287
Tunicamycin
from Streptomyces sp., ≥98% (HPLC), DMSO solution, N-acetylglucosamine transferase inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Tunicamycin Ready Made Solution, 5 mg/mL in DMSO, from Streptomyces sp.
Origine biologica
Streptomyces sp.
Livello qualitativo
Stato
DMSO solution
Concentrazione
5 mg/mL in DMSO
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N4(C=CC(=O)NC4=O)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)C(O)C[C@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]2O)O)NC(=O)\C=C\CC(C)C)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3NC(=O)C)O)O)CO
InChI
1S/C30H46N4O16/c1-11(2)5-4-6-16(38)32-19-23(43)20(40)14(47-29(19)50-28-18(31-12(3)36)22(42)21(41)15(10-35)48-28)9-13(37)26-24(44)25(45)27(49-26)34-8-7-17(39)33-30(34)46/h4,6-8,11,13-15,18-29,35,37,40-45H,5,9-10H2,1-3H3,(H,31,36)(H,32,38)(H,33,39,46)/b6-4+/t13?,14-,15-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-/m1/s1
ZHSGGJXRNHWHRS-PEALBESXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?