Documenti fondamentali
586006
Sigma-Aldrich
Thapsigargin
≥97% (TLC), liquid, endoplasmic reticular Ca2+-ATPase inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
InSolution Thapsigargin, (3 S,3a R,4 S,6 S,6a R,7 S,8 S,9b S)-6-Acetoxy-4-(butyryloxy)-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-((Z)-2-methylbut-2-enoyloxy)-2-oxo-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydroazuleno[4,5-b]furan-7-yl octanoate, (3S,3aR,4S,6S,6aR,7S,8S,9bS)-6-Acetoxy-4-(butyryloxy)-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-((Z)-2-methylbut-2-enoyloxy)-2-oxo-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydroazuleno[4,5-b]furan-7-yl octanoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H50O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
650.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome del prodotto
Thapsigargin, InSolution, ≥97%, tumor-promoting sesquiterpene lactone
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (TLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
O1[C@@H]2[C@]([C@H](C[C@@]([C@H]3[C@@H]([C@H](C(=C32)C)OC(=O)\C(=C/C)\C)OC(=O)CCCCCCC)(OC(=O)C)C)OC(=O)CCC)([C@@](C1=O)(O)C)O
InChI
1S/C34H50O12/c1-9-12-13-14-15-17-24(37)43-28-26-25(20(5)27(28)44-30(38)19(4)11-3)29-34(41,33(8,40)31(39)45-29)22(42-23(36)16-10-2)18-32(26,7)46-21(6)35/h11,22,26-29,40-41H,9-10,12-18H2,1-8H3/b19-11-/t22-,26+,27-,28-,29-,32-,33+,34+/m0/s1
IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
Descrizione generale
A cell-permeable tumor-promoting sesquiterpene lactone that releases Ca2+ by inhibiting endoplasmic reticular Ca2+-ATPase (IC50 = 4 - 13 nM). Does not increase inositol phosphates and has no significant effect on protein kinase C. Increases Ca2+-dependent Na+ influx in human platelets in a dose-dependent manner. Activates apoptosis in rat thymocytes and induces apoptosis in human hepatoma cells.Specifically inhibits the fusion of autophagosomes with lysosomes, and induces autophagy.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Reversible: no
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Stato fisico
A 10 mM (2 mg/307 µL) solution of Thapsigargin (Cat. No. 586005) in DMSO.
Altre note
Won, J.G. and Orth, D.N. 1995. Endocrinology136, 5399.Tepel, M., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta1220, 248.Begum, N., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 3352.Low, A.M., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol.230, 53.Tsukamoto, A. and Karneko, Y. 1993. Cell. Biol. Int.17, 969.Wong, W.L., et al. 1993. Biochem. J.289, 71.Glennon, M.C., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 25568.Xu, Y., et al. 1992. J. Neurochem.59, 2224.Mason, M.J., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 20856.Thastrup, O., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA87, 2466.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)