Documenti fondamentali
T9033
Sigma-Aldrich
Tapsigargina
≥98% (HPLC), solid film
Sinonimo/i:
(-)-Tapsigargina, TG1
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H50O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
650.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Origine biologica
plant (Thapsia garganica)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid film
Solubilità
acetonitrile: soluble 9.80-10.20 mg/mL
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12C([C@H](OC([C@]3(O)C)=O)[C@]3(O)[C@@H](OC(CCC)=O)C[C@]2(C)OC(C)=O)=C(C)[C@H](OC(/C(C)=C(C)/[H])=O)[C@H]1OC(CCCCCCC)=O
InChI
1S/C34H50O12/c1-9-12-13-14-15-17-24(37)43-28-26-25(20(5)27(28)44-30(38)19(4)11-3)29-34(41,33(8,40)31(39)45-29)22(42-23(36)16-10-2)18-32(26,7)46-21(6)35/h11,22,26-29,40-41H,9-10,12-18H2,1-8H3/b19-11-/t22-,26+,27-,28-,29-,32-,33+,34+/m0/s1
IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
Descrizione generale
La tapsigargina, un lattone sesquiterpenico di tipo guaianolidico, è un inibitore ampiamente utilizzato dell'ubiquitaria Ca2+-ATPasi del reticolo sarco/endoplasmatico (SERCA).. È in grado di attivare lo stress del reticolo endoplasmatico (RE) e la risposta alle proteine dispiegate (UPR). La tapsigargina è un sostanza fitochimica naturale presente nelle radici e nei frutti delle piante mediterranee della specie Thapsia garganica (Apiaceae). Questa sostanza riduce l'effetto di arresto della traduzione e induce cambiamenti a livello proteomico nelle vie metaboliche delle cellule infettate da coronavirus (CoV).
Applicazioni
La tapsigargina è stata usata come induttore di stress sul reticolo endoplasmatico (ER) allo scopo di:
  • studiarne l'effetto sull'espressione della proteina 2 associata a ciclasi (CAP2) in cellule epatiche neoplastiche;
  • in un esperimento di vitalità cellulare utilizzando le cellule ARPE-19 (cellule epiteliali di pigmento retinico umano)
  • studiarne l'effetto sulla glicosilazione della lipocalina 2 (LCN2) in epatociti primari
  • studiare le conseguenze della deplezione del calcio nel reticolo endoplasmatico (ER) delle cellule
  • studiarne gli effetti sull'espressione dell′inibitore tissutale delle metalloproteinasi 1 (TIMP-1) nelle cellule di Sertoli di ratto
Azioni biochim/fisiol
La tapsigargina è un potente fattore di rilascio del calcio intracellulare, permeabile alle cellule ed IP3-indipendente. Blocca l′aumento transitorio del Ca2+ intracellulare indotto da angiostatina ed endostatina. Induce l′apoptosi alterando i livelli intracellulari di Ca2+ libero; è presente in formulazioni di profarmaci chemioterapici.
Potente fattore di rilascio del calcio intracellulare, permeabile alle cellule, IP3-indipendente.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Azoramide ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1560
Azoramide
Brefeldina A from Penicillium brefeldianum, ≥99% (HPLC and TLC)
Sigma-Aldrich
B7651
Brefeldina A
BAPTA-AM ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A1076
BAPTA-AM
SKF-96365 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S7809
SKF-96365
L M Grønning et al.
Biology of reproduction, 62(4), 1040-1046 (2000-03-22)
In the testis, FSH has been shown to induce the expression and secretion of tissue inhibitor of metalloproteinases-1 (TIMP-1) from Sertoli cells in vitro. This study was performed to elucidate further the cellular origin of testicular TIMP-1 and its expression
Nicole S Hou et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(22), E2271-E2280 (2014-05-21)
The Mediator is a conserved transcriptional coregulator complex required for eukaryotic gene expression. In Caenorhabditis elegans, the Mediator subunit mdt-15 is essential for the expression of genes involved in fatty acid metabolism and ingestion-associated stress responses. mdt-15 loss of function
Jing Deng et al.
Molecular and cellular biology, 24(23), 10161-10168 (2004-11-16)
Numerous stressful conditions activate kinases that phosphorylate the alpha subunit of translation initiation factor 2 (eIF2alpha), thus attenuating mRNA translation and activating a gene expression program known as the integrated stress response. It has been noted that conditions associated with
Maximilien Tailler et al.
Cell death and differentiation, 26(9), 1766-1781 (2018-12-13)
Drugs targeting various pro-survival BCL-2 family members (''BH3 mimetics'') have efficacy in hemopoietic malignancies, but the non-targeted pro-survival family members can promote resistance. Pertinently, the sensitivity of some tumor cell lines to BH3 mimetic ABT737, which targets BCL-2, BCL-XL, and
V Shinde et al.
Cell death & disease, 7, e2085-e2085 (2016-02-06)
The molecular mechanism of autosomal dominant retinitis pigmentosa (ADRP) in rats is closely associated with a persistently activated unfolded protein response (UPR). If unchecked, the UPR might trigger apoptosis, leading to photoreceptor death. One of the UPR-activated cellular signaling culminating