SMB01040
23-Nor-6-oxodemethylpristimerol
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
10,11-dihydroxy-2,4a,6a,6a,14a-pentamethyl-8-oxo-1,3,4,5,6,13,14,14b-octahydropicene-2-carboxylic acid, 2-Picenecarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
PM
452.58
Solubilità
water: slightly soluble
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Oc1cc2c(cc1O)C(=O)C=C3[C@@]4([C@]([C@H]5[C@@](CC4)(CC[C@@](C5)(C)C(=O)O)C)(CC[C@]32C)C)C
InChI
MEUCDRGPRSOAHE-BRUCSKOJSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)