SMB01031
Antheindurolide A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
2(3H)-Furanone, dihydro-3-methylene-4-[3-methyl-4-(tetrahydro-4-methyl-5-oxo-2-furanyl)-2-butenyl]- (9CI)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
PM
264.32
Solubilità
water: slightly soluble
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK 3