SMB01000
Grandiflorenic acid
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
(4S,5R,9R)-5,9-Dimethyl-14-methylidenetetracyclo[11.2.1.01,10.04,9]hexadec-10-ene-5-carboxylic acid, Kaura-9(11),16-dien-18-oic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
PM
300.44
Solubilità
water: slightly soluble
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@]1([C@@H]2[C@@](CCC1)(C3=CCC4CC3(CC2)CC4=C)C)C
InChI
1S/C20H28O2/c1-13-11-20-10-7-15-18(2,16(20)6-5-14(13)12-20)8-4-9-19(15,3)17(21)22/h6,14-15H,1,4-5,7-12H2,2-3H3,(H,21,22)/t14?,15-,18+,19+,20?/m0/s1
RJIPNPHMQGDUBW-MZWQVCBVSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Grandiflorenic acid shows moderate cytotoxic (IC50 15μM in RAW264.7 cells) and antiplasmodial activities (IC50 23μM against P. falciparum).
Caratteristiche e vantaggi
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)