Key Documents
PHL83915
Tectochrysin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
5-Hydroxy-7-methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxy-7-methoxyflavone, 7-Methylchrysin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
InChI
1S/C16H12O4/c1-19-11-7-12(17)16-13(18)9-14(20-15(16)8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,17H,1H3
IRZVHDLBAYNPCT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)