PHL84211
5,7-Dimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
5,7-Dimethoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, Chrysin dimethyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O1c2c(c(cc(c2)OC)OC)C(=O)C=C1c3ccccc3
InChI
1S/C17H14O4/c1-19-12-8-15(20-2)17-13(18)10-14(21-16(17)9-12)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3
JRFZSUMZAUHNSL-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL84211-25MG | 4061842062997 |