PHL82615
Oroxylin A
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
5,7-Dihydroxy-6-methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-6-methoxyflavone;, 6-Methoxybaicalein;
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1c(O)cc2OC(=CC(=O)c2c1O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-16-11(18)8-13-14(15(16)19)10(17)7-12(21-13)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,18-19H,1H3
LKOJGSWUMISDOF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)