Key Documents
PHL89577
Baicalein
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
5,6,7-Trihydroxyflavone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.24
Beilstein:
272683
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
256-271 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cc2OC(=CC(=O)c2c(O)c1O)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-11(8-4-2-1-3-5-8)20-12-7-10(17)14(18)15(19)13(9)12/h1-7,17-19H
FXNFHKRTJBSTCS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)