Documenti fondamentali
PHL83821
Pachypodol
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,3′,7-Trimethylquercetin, 4′,5-Dihydroxy 3,3′,7-trimethoxyflavone, Isorhamnetin 3,7-dimethyl ether, Quercetin 3,3′,7-trimethyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H16O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(cc3)O)OC)OC)=O)c(cc(c2)OC)O
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-10-7-12(20)15-14(8-10)25-17(18(24-3)16(15)21)9-4-5-11(19)13(6-9)23-2/h4-8,19-20H,1-3H3
KQFUXLQBMQGNRT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)