Documenti fondamentali
PHL83538
Saikosaponin B1
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H68O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
780.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C42H68O13/c1-21-29(47)31(49)32(50)35(52-21)55-34-30(48)24(18-43)53-36(33(34)51)54-28-11-12-38(4)25(39(28,5)19-44)10-13-40(6)26(38)9-8-22-23-16-37(2,3)14-15-42(23,20-45)27(46)17-41(22,40)7/h8-9,21,24-36,43-51H,10-20H2,1-7H3/t21-,24-,25-,26?,27+,28+,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36+,38+,39+,40-,41-,42-/m1/s1
ZXCJHOYFGJUMDY-ASRFRNECSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)