Documenti fondamentali
PHL83054
3′,4′,5′-Trimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H16O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O1c2c(cccc2)C(=O)C=C1c3cc(c(c(c3)OC)OC)OC
InChI
1S/C18H16O5/c1-20-16-8-11(9-17(21-2)18(16)22-3)15-10-13(19)12-6-4-5-7-14(12)23-15/h4-10H,1-3H3
QCXAJQVDUHKDEL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: primula
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)