PHL80380
Catharanthine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(+)-3,4-Didehydrocoronaridine, (2α,5β,6α,18β)-3,4-Didehydroibogamine-18-carboxylic acid methyl ester, 7-Ethyl-9,10,12,13-tetrahydro-6,9-methano-5H-pyrido[1′,2′:1,2]azepino[4,5-b]indole-6(6aH)-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
CCC1=C[C@@H]2C[N@H]3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@](C2)([C@@H]13)C(=O)OC
InChI
1S/C21H24N2O2/c1-3-14-10-13-11-21(20(24)25-2)18-16(8-9-23(12-13)19(14)21)15-6-4-5-7-17(15)22-18/h4-7,10,13,19,22H,3,8-9,11-12H2,1-2H3/t13-,19+,21-/m0/s1
CMKFQVZJOWHHDV-NQZBTDCJSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL80380-10MG |