Documenti fondamentali
PHL85780
4′,5,7-Trimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4′,5,7-Apigenin trimethyl ether, 4′,5,7-Trimethylapigenin, 5,7-Dimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H16O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
O=C1C2=C(OC)C=C(OC)C=C2OC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C1
InChI
1S/C18H16O5/c1-20-12-6-4-11(5-7-12)15-10-14(19)18-16(22-3)8-13(21-2)9-17(18)23-15/h4-10H,1-3H3
ZXJJBDHPUHUUHD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: lycium
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)