Documenti fondamentali
PHL82641
Quercetin 3,3′,4′,7-tetramethylether
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,3′,4′,7-Tetramethylquercetin, 5-Hydroxy 3,3′,4′,7-tetramethoxyflavone, Retusin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
InChI
1S/C19H18O7/c1-22-11-8-12(20)16-15(9-11)26-18(19(25-4)17(16)21)10-5-6-13(23-2)14(7-10)24-3/h5-9,20H,1-4H3
HHGPYJLEJGNWJA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)