PHL80987
Tricin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4′,5,7-Trihydroxy 3′,5′-dimethoxyflavone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(c(c3)OC)O)OC)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-14-3-8(4-15(23-2)17(14)21)12-7-11(20)16-10(19)5-9(18)6-13(16)24-12/h3-7,18-19,21H,1-2H3
HRGUSFBJBOKSML-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)