Merck
Tutte le immagini(5)
Key Documents
T0377
Sigma-Aldrich
Tricina
≥99% (titration)
Sinonimo/i:
N-[tris(idrossimetil)metil]glicina
About This Item
Formula condensata:
(HOCH2)3CNHCH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.17
Beilstein:
1937804
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (titration)
Forma fisica
crystalline powder
Intervallo di pH utile
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
Punto di fusione
187 °C
Solubilità
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La tricina è il tampone per elettroforesi più usato ed è anche adatta per la risospensione dei pellet di cellule. La tricina funge da ione di spinta ("trailing ion") e favorisce la risoluzione delle proteine di piccole dimensioni a concentrazioni acrilammidiche inferiori rispetto ai sistemi per elettroforesi su gel di poliacrilammide con glicina-sodio dodecil-solfato (SDS-PAGE). La sua carica negativa è più bassa rispetto a quella della glicina, il che favorisce una migrazione più rapida. La sua alta forza ionica permette un maggior movimento degli ioni e un minor movimento delle proteine, che si traduce nella possibilità di separare le proteine a basso peso molecolare all'interno di gel con una percentuale inferiore di acrilammide.
Applicazioni
La tricina è stata usata:
  • per prevenire la precipitazione dei sali quando si autoclavano colture di Emiliania huxleyi;
  • come componente del tampone A per l'omogeneizzazione di campioni come Caenorhabditis elegans,Drosophilae vegetali;
  • come componente del tampone fresco per la misurazione della melatonina nel siero mediante dosaggio radioimmunologico
Componente del tampone per la separazione dei peptidi a basso peso molecolare.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Assessing the applicability of Emiliania huxleyi coccolith morphology as a sea-surface salinity proxy
Fielding SR, et al.
Limnology and Oceanography, 54(5), 1475-1480 (2009)
Hermann Schägger
Nature protocols, 1(1), 16-22 (2007-04-05)
Tricine-SDS-PAGE is commonly used to separate proteins in the mass range 1-100 kDa. It is the preferred electrophoretic system for the resolution of proteins smaller than 30 kDa. The concentrations of acrylamide used in the gels are lower than in
Arpita Gantayet et al.
Biofouling, 29(1), 77-85 (2012-12-06)
The freshwater zebra mussel (Dreissena polymorpha) is a notorious biofouling organism. It adheres to a variety of substrata underwater by means of a proteinaceous structure called the byssus, which consists of a number of threads with adhesive plaques at the
Christian Nilsson et al.
Electrophoresis, 31(3), 459-464 (2010-02-02)
Totally porous lipid-based liquid crystalline nanoparticles were used as pseudostationary phase for capillary electroseparation with LIF detection of proteins at physiological conditions using unmodified cyclic olefin copolymer capillaries (Topas, 6.7 cm effective length). In the absence of nanoparticles, i.e. in
Thierry Rabilloud
Journal of proteomics, 73(8), 1562-1572 (2010-04-17)
Electrophoretic separations of proteins are widely used in proteomic analyses, and rely heavily on SDS electrophoresis. This mode of separation is almost exclusively used when a single dimension separation is performed, and generally represents the second dimension of two-dimensional separations.