Documenti fondamentali
1.10958
Supelco
Compresse Kjeldahl
for Wieninger method 5g/tablet
About This Item
Codice UNSPSC:
12352402
NACRES:
NB.21
Livello qualitativo
Stato
tablet
Analiti specifici
nitrogen
tecniche
photometry: suitable
pH
5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
Solubilità
200 g/L
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Tipo: catalizzatore Wieninger Composizione:
Na2SO4 96,5%
CuSO4 1,5%
Se 2,0%
Risultati analitici
Aspetto: compresse di colore grigio
Test di applicazione: conforme
Il colore grigio del prodotto è causato dalla materia prima e non condiziona l′applicazione.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Acido solforico for the determination of nitrogen, ≥97.0%
Supelco
84727
Acido solforico
Acido borico ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
B0394
Acido borico