1.08030
Selenium reagent mixture
GR (for the determination of nitrogen acc. to Wieninger)
Sinonimo/i:
Wieninger′s reagent
About This Item
Codice UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.21
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Analiti specifici
nitrogen
tecniche
photometry: suitable
pH
5.4 (25 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
Copper sulfate content (complexometric): ≥ 1.45 %
Sodium sulfate content (acidimetric): ≥ 94.0 %
Selenium content (gravimetrically): ≥ 1.5 %
Application test (total nitrogen): conforms
Sodium sulfate content (acidimetric): ≥ 94.0 %
Selenium content (gravimetrically): ≥ 1.5 %
Application test (total nitrogen): conforms
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3