Documenti fondamentali
1.15348
Supelco
Compresse Kjeldahl
weight 5 g (tablet)without addition of Se and Hg
About This Item
Codice UNSPSC:
12352402
NACRES:
NB.21
Stato
tablet
Livello qualitativo
Analiti specifici
nitrogen
tecniche
photometry: suitable
Peso
5 g (tablet)without addition of Se and Hg
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
(senza aggiunta di Se e Hg) 5 g/compressa
Tipo: catalizzatore privo di mercurio e selenio Composizione:
Na2SO4 47,7%
K2SO4 47,7%
TiO2 2,8%
CuSO4 1,8%
Risultati analitici
Aspetto: compresse di colore da grigio chiaro ad azzurro
Test di applicazione: conforme
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Articoli
The new total nitrogen test kit is faster, safer, more accurate and costs less than the traditional method. The Total Nitrogen Analysis test kit was developed to provide users with a single test method for determining total nitrogen levels in process water and wastewater.