Documenti fondamentali
1.14729
Supelco
Phosphate Test, photometric
photometric, 0.5-25.0 mg/L (PO4-P), 1.5-76.7 mg/L (PO43-), 1.1-57.3 mg/L (P2O5), Spectroquant®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome del prodotto
Kit in cuvetta per la determinazione del fosfato, photometric, 0.5-25.0 mg/L (PO4-P), 1.5-76.7 mg/L (PO43-), 1.1-57.3 mg/L (P2O5), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Analiti specifici
phosphate
Campo di misura
0.5-25.0 mg/L (PO4-P)
1.1-57.3 mg/L (P2O5)
1.5-76.7 mg/L (PO43-)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Phosphomolybdenum blue)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
(o-fosfati e fosforo totale) Metodo: fotometrico, 0,5 - 25,0 mg/L (PO4-P), 1,5 - 76,7 mg/L (PO43-), 1,1 - 57,3 mg/L (P2O5), Spectroquant®
Il metodo è analogo ai metodi EPA 365.2+3, APHA 4500-P E e DIN EN ISO 6878. Il test in cuvetta dei fosfati Spectroquant® consente una determinazione accurata dei fosfati. Elevati livelli di fosfati possono causare l′eutrofizzazione dei corpi idrici il che è un rischio per l′ambiente. Pertanto, in molti paesi la concentrazione dei fosfati nelle acque potabili e nelle acque reflue è regolamentata.
Altre applicazioni sono la determinazione dei fosfati in alimenti & bevande (es. birra) e in campioni ambientali e agricoli (es. suolo).
I kit Spectroquant® in cuvetta includono cuvette circolari da 16 mm preriempite e tutti i reagenti necessari per eseguire l′analisi secondo la procedura descritta nell′opuscolo delle istruzioni allegato.
Tutti i kit di reagenti e i kit per analisi in cuvetta Spectroquant® sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Protocolli
Phosphorus (total) in dairy products - Photometric determination using the Phosphorus molybdenum blue method subsequent to acid mineralisation