Key Documents
1.14543
Supelco
Phosphate Test, photometric
photometric, 0.05-5.00 mg/L (PO4-P), 0.2-15.3 mg/L (PO43-), 0.11-11.46 mg/L (P2O5), Spectroquant®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Test fosfato in cuvetta, photometric, 0.05-5.00 mg/L (PO4-P), 0.2-15.3 mg/L (PO43-), 0.11-11.46 mg/L (P2O5), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Analiti specifici
phosphate
Campo di misura
0.05-5.00 mg/L (PO4-P)
0.11-11.46 mg/L (P2O5)
0.2-15.3 mg/L (PO43-)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Phosphomolybdenum blue)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
(o-fosfati e fosforo totale) Metodo: Fotometrico, 0,05 - 5,00 mg/L (PO4-P), 0,2 - 15,3 mg/L (PO43-), 0.11 - 11.46 mg/L (P2O5), Spectroquant®
Il metodo è analogo ai metodi EPA 365.2+3, APHA 4500-P E e DIN EN ISO 6878. Il test in cuvetta dei fosfati Spectroquant® consente una determinazione accurata dei fosfati. Elevati livelli di fosfati possono causare l′eutrofizzazione dei corpi idrici, il che costituisce un rischio per l′ambiente. Pertanto, in molti paesi la concentrazione dei fosfati nelle acque potabili e nelle acque reflue è regolamentata.
Altre applicazioni possibili sono la determinazione dei fosfati nei cibi, nelle bevande (p.es. birra) e in campioni per indagini ambientali o agronomiche (p.es. suoli).
I kit analitici in cuvetta Spectroquant® contengono cuvette rotonde preriempite da 16 mm e tutti i reagenti necessari per eseguire l′analisi secondo la procedura descritta nel foglietto di istruzioni accluso.
Tutti i kit di reagenti e i kit per analisi in cuvetta Spectroquant® sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany