Key Documents
1.14563
Supelco
Nitrate Test, photometric
photometric, 0.5-25.0 mg/L (NO3-N), 2.2-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Test in cuvetta del nitrato, photometric, 0.5-25.0 mg/L (NO3-N), 2.2-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Analiti specifici
nitrate
Campo di misura
0.5-25.0 mg/L (NO3-N)
2.2-110.7 mg/L (NO3-)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (2,6-Dimethylphenol)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Metodo: fotometrico, DMP 0,5 - 25,0 mg/L NO3-N 2,2 - 110,7 mg/L NO3-, Spectroquant®
Il metodo corrisponde al metodo ISO 23696-1, una norma che standardizza, per questo parametro così importante, l′uso di un test in cuvetta con il metodo cosiddetto "small-scale sealed tube”. Il metodo è analogo al DIN 38405-9.
Questo test del nitrato in cuvetta Spectroquant® consente una quantificazione accurata del nitrato nei campioni d′acqua. Il nitrato è un nutriente essenziale, necessario alla crescita di animali e vegetali. Tuttavia livelli elevati di nitrati possono costituire un rischio per la salute, in particolare per le donne incinte e i bambini piccoli. Quindi in molti paesi esistono normative per i livelli del nitrato nelle fonti di acqua.
Ulteriori campi di applicazione sono l′analisi di alimenti e bevande (es. siero di latte) e di campioni ambientali e agricoli (es. campioni di suolo).
I test in cuvetta Spectroquant®sono disponibili con cuvette rotonde preriempite da 16 mm e con tutti i reagenti necessari a eseguire l′analisi come da foglietto di istruzioni allegato.
Tutti i test Spectroquant® con cuvette e reagenti sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Applicazioni
  • Applicazione di un batterio nitrificante Pseudomonas sp. HIB_D per ridurre i rifiuti di azoto nell'ambiente di coltivazione del Litopenaeus vannamei. Lo studio esplora l'uso dei test in cuvetta del nitrato in acquacoltura per monitorare e gestire i livelli di azoto, migliorando la sostenibilità ambientale e la salute dei gamberi (Hastuti et al., 2023).
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Articoli
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.