Documenti fondamentali
1.14542
Supelco
Nitrate Test, photometric
photometric, 0.5-18.0 mg/L (NO3-N), Spectroquant®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome del prodotto
Test in cuvetta del nitrato, photometric, 0.5-18.0 mg/L (NO3-N), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Analiti specifici
nitrate
Campo di misura
0.5-18.0 mg/L (NO3-N)
2.2-79.7 mg/L (NO3-)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Nitrospectral)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Metodo: fotometrico, 0,5 - 18,0 mg/l NO₃-N, 2,2 - 79,7 mg/l NO₃⁻, Spectroquant®
Questo test del nitrato in cuvetta Spectroquant® consente una quantificazione accurata del nitrato nei campioni d′acqua. Il nitrato è un nutriente essenziale, necessario alla crescita di animali e vegetali. Tuttavia livelli elevati di nitrati possono costituire un rischio per la salute, in particolare per le donne incinte e i bambini piccoli. Per questo i livelli dei nitrati nelle fonti d′acqua sono regolamentati in molti paesi.
Ulteriori ambiti di applicazione sono l′analisi dei cibi & delle bevande (p.es. il siero del latte) e quella di campioni di natura ambientale o agricola (p.es. campioni di suolo).
I kit analitici in cuvetta Spectroquant® contengono cuvette circolari preriempite da 16 mm e tutti i reagenti necessari per eseguire l′analisi secondo la procedura descritta nell′accluso opuscolo di istruzioni.
Tutti i kit Spectroquant®, in cuvetta e di reagenti, sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Articoli
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.