Key Documents
PHL84264
3′,5,7-Trihydroxy-4′,5′,6-trimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4,5-dimethoxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H16O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)