Key Documents
PHL80544
Tectorigenin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4′,5,7-Trihydroxy 6-methoxyisoflavone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxy-phenyl)-6-methoxy-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxyglycitein, Tectrigenin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.26
Beilstein:
305601
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
OC(C=C1)=CC=C1C2=COC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C3C2=O
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-16-11(18)6-12-13(15(16)20)14(19)10(7-22-12)8-2-4-9(17)5-3-8/h2-7,17-18,20H,1H3
OBBCRPUNCUPUOS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)