Documenti fondamentali
SMB00266
Sigma-Aldrich
Sambacolignoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H54O22
Numero CAS:
Peso molecolare:
922.88
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3