SMB00004
Cyclopenol
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C17H14N2O4/c1-19-15(21)12-7-2-3-8-13(12)18-16(22)17(19)14(23-17)10-5-4-6-11(20)9-10/h2-9,14,20H,1H3,(H,18,22)/t14-,17+/m1/s1
BDDNYDPRCCDQQJ-PBHICJAKSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)