Documenti fondamentali
EP3122612006
Eppendorf® Locking Clip
for 8-channel pipette
About This Item
Codice UNSPSC:
41121517
NACRES:
NB.01
Caratteristiche
for 8-channel pipette
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 3122612006
Categorie correlate
Descrizione generale
Accessory for Eppendorf Xplorer/Xplorer plus
Locking clip
Available for 8- and 12-channel pipettes
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)