EP0030119800
Eppendorf® Tube Rack for 0.5 mL Tubes
Holds 48 x 0.5 mL tubes, 3 rows of 16 wells each, pkg of 2 pieces, white, autoclavable
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
autoclavable
3 rows of 16 wells each
Holds 48 x 0.5 mL tubes
Confezionamento
pkg of 2 pieces
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 30119800
Colore
white
Categorie correlate
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)