Documenti fondamentali
ERMAC699
Zearalenone in acetonitrile
ERM®, certified reference material
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
agriculture
general analytical
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMAC699
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)