SMB00253
Icariside F2
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@]1(O)CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H26O10/c19-8-18(24)9-27-17(15(18)23)26-7-11-12(20)13(21)14(22)16(28-11)25-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-17,19-24H,6-9H2/t11-,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18-/m1/s1
NJMQSVWMCODQIP-FQXXIRCGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3