Documenti fondamentali
SMB00520
Sigma-Aldrich
2-(2-Acetyl-3-hydroxy-5-methoxyphenyl)acetic acid
≥95% (LC/MS-UV)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-UV)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=CC(OC)=CC(CC(O)=O)=C1C(C)=O
InChI
1S/C11H12O5/c1-6(12)11-7(4-10(14)15)3-8(16-2)5-9(11)13/h3,5,13H,4H2,1-2H3,(H,14,15)
UYUOIPIOTPMHKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from fungal source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)